2-(Difluoromethyl)isonicotinonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC51202-1G
PC51202-250MG
APOSPC51202-1GEA
0
EUR
APOSPC51202-1G
APOSPC51202-250MG
2-(Difluoromethyl)isonicotinonitrile
2-(Difluoromethyl)isonicotinonitrile
Formel:
C₇H₄F₂N₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18256051 CAS-Nummer: 1211528-71-0 |