N-[1-(3-Fluorophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC512027-1G
PC512027-250MG
APOSPC512027-1GEA
105
EUR
APOSPC512027-1G
APOSPC512027-250MG
N-[1-(3-Fluorophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
N-[1-(3-Fluorophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
Formel:
C₁₁H₁₄FN·ClH Molecular Weight: 215.695 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD32066861 CAS-Nummer: 2379918-51-9 |