2-(Difluoromethyl)isonicotinaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC51203-100MG
APOSPC51203-100MGEA
205
EUR
APOSPC51203-100MG
2-(Difluoromethyl)isonicotinaldehyde
2-(Difluoromethyl)isonicotinaldehyde
Formel:
C₇H₅F₂NO Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD18256101 CAS-Nummer: 1211540-67-8 |