4-Chloro-5-nitro-2-(trifluoromethyl)pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Chloro-5-nitro-α,α,α-trifluoro-2-picoline
PC51213-250MG
APOSPC51213-250MGEA
488
EUR
APOSPC51213-250MG
4-Chloro-5-nitro-2-(trifluoromethyl)pyridine
4-Chloro-5-nitro-2-(trifluoromethyl)pyridine
Formel:
C₆H₂ClF₃N₂O₂ Molecular Weight: 226,54 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11848352 CAS-Nummer: 438554-45-1 |