(Trifluoromethyl)cyclohexane
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC51228-1G
PC51228-5G
APOSPC51228-1GEA
83.2
EUR
APOSPC51228-1G
APOSPC51228-5G
(Trifluoromethyl)cyclohexane
(Trifluoromethyl)cyclohexane
Formel:
C₇H₁₁F₃ Siedepunkt: 104…107 °C Dichte: 1,149 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03412289 CAS-Nummer: 401-75-2 UN: 1993 ADR: 3,III |