4-(Difluoromethoxy)-3-fluorobenzyl bromide ≥95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC51313-250MG
PC51313-1G
PC51313-5G
APOSPC51313-250MGEA
208
EUR
APOSPC51313-250MG
APOSPC51313-1G
APOSPC51313-5G
4-(Difluoromethoxy)-3-fluorobenzyl bromide ≥95%
4-(Difluoromethoxy)-3-fluorobenzyl bromide
Formel:
C₈H₆BrF₃O |
MDL:
MFCD18394990 CAS-Nummer: 181806-49-5 UN: 3265 |