2-Chloro-3-iodo-6-(trifluoromethyl)pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
PC51380-1G
PC51380-250MG
PC51380-5G
APOSPC51380-1GEA
429
EUR
APOSPC51380-1G
APOSPC51380-250MG
APOSPC51380-5G
2-Chloro-3-iodo-6-(trifluoromethyl)pyridine
2-Chloro-3-iodo-6-(trifluoromethyl)pyridine
Formel:
C₆H₂ClF₃IN Schmelzpunkt: 35 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD15478058 CAS-Nummer: 205240-59-1 |