1,5-Dibromo-2,3,4-trifluorobenzene
Lieferant: Apollo Scientific
PC51386-250MG
APOSPC51386-250MGEA
0
EUR
APOSPC51386-250MG
1,5-Dibromo-2,3,4-trifluorobenzene
1,5-Dibromo-2,3,4-trifluorobenzene
Formel:
C₆HBr₂F₃ Molecular Weight: 289.875 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28505052 CAS-Nummer: 17299-95-5 |