Methyl 2H-perfluoropropanoate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC5143-25G
APOSPC5143-25GEA 168 EUR
APOSPC5143-25G
Methyl 2H-perfluoropropanoate 97%
Methyl 2H-perfluoropropanoate
NMR data: J. Fluorine Chem., 1984, 25, 203.
Formel: C₄H₄F₄O₂
Siedepunkt: 94…95 °C
Dichte: 1,353 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 25 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00041536
CAS-Nummer: 382-93-4
UN: 3272
ADR: 3,III