3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC51525-1G
PC51525-250MG
APOSPC51525-1GEA
415
EUR
APOSPC51525-1G
APOSPC51525-250MG
3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formel:
C₈H₇F₃O₂ Molecular Weight: 192.135 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18397635 CAS-Nummer: 1261611-31-7 |