N-Methyl-2-(trifluormethoxy)anilin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC5171E-1G
APOSPC5171E-1GEA
119
EUR
APOSPC5171E-1G
N-Methyl-2-(trifluormethoxy)anilin
N-Methyl-2-(trifluormethoxy)anilin
Formel:
C₈H₈F₃NO Molecular Weight: 191.15 g/mol Siedepunkt: 74…76 °C/15mmHg Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00052334 CAS-Nummer: 175278-04-3 UN: 2810 ADR: 6.1 III |