Methyl-3-(trifluormethyl)benzoat 95%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: Methyl 3-(trifluoromethyl)benzoate

PC5171Z-100G PC5171Z-25G PC5171Z-500G
APOSPC5171Z-100GEA 46.4 EUR
APOSPC5171Z-100G APOSPC5171Z-25G APOSPC5171Z-500G
Methyl-3-(trifluormethyl)benzoat 95%
Methyl-3-(trifluormethyl)benzoat
Formel: C₉H₇F₃O₂
Molecular Weight: 204.15 g/mol
Siedepunkt: 93…95 °C/20mmHg
Dichte: 1.295 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 40 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00043543
CAS-Nummer: 2557-13-3
UN: 3272
ADR: 3 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR