α-Methyl-2-trifluoromethylbenzyl alcohol 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 1-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]ethanol

PC5172M-25G
APOSPC5172M-25GEA 122 EUR
APOSPC5172M-25G
α-Methyl-2-trifluoromethylbenzyl alcohol 97%
alpha-Methyl-2-trifluoromethylbenzyl alcohol
Formel: C₉H₉F₃O
Molecular Weight: 190.17 g/mol
Siedepunkt: 114…115 °C/2mmHg
Schmelzpunkt: 40…42 °C
Flammpunkt: 89 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004513
CAS-Nummer: 79756-81-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR