α-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%

Lieferant: Apollo Scientific

Synonyme: 1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]ethanol

PC5173-25G
APOSPC5173-25GEA 157 EUR
APOSPC5173-25G
α-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
alpha-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formel: C₉H₉F₃O
Molecular Weight: 190.165 g/mol
Siedepunkt: 89…91 °C/4mmHg
Dichte: 1.249 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 96 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00021868
CAS-Nummer: 454-91-1

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR