α-Methyl-2-trifluoromethylbenzyl bromide 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

PC5175-5G
APOSPC5175-5GEA 335 EUR
APOSPC5175-5G
α-Methyl-2-trifluoromethylbenzyl bromide 97%
alpha-Methyl-2-trifluoromethylbenzyl bromide
Formel: C₉H₈BrF₃
Dichte: 1,457 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 91 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00039226
CAS-Nummer: 194152-29-9
UN: 1760
ADR: 8,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR