3-(1-Bromethyl)benzotrifluorid 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: alpha-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide, 1-(1-Bromoethyl)-3-(trifluoromethyl)benzene

PC5176-5G
APOSPC5176-5GEA 126 EUR
APOSPC5176-5G
3-(1-Bromethyl)benzotrifluorid 97%
3-(1-Bromethyl)benzotrifluorid
Formel: C₉H₈BrF₃
Molecular Weight: 253,0600 g/mol
Siedepunkt: 98…105 °C/15mmHg
Dichte: 1,48 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 82 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00018050
CAS-Nummer: 59770-96-6
UN: 3265
ADR: 8,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR