2,5-Difluorobenzene-1,4-diamine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,5-Difluorophenylene-1,4-diamine, 1,4-Diamino-2,5-difluorobenzene
PC5189-500MG
APOSPC5189-500MGEA
205
EUR
APOSPC5189-500MG
2,5-Difluorobenzene-1,4-diamine
2,5-Difluorobenzene-1,4-diamine
Formel:
C₆H₆F₂N₂ Molecular Weight: 144,122 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03094275 CAS-Nummer: 698-52-2 |