4-(Trifluoromethoxy)-1,2-phenylenediamine 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 4-(Trifluoromethoxy)benzene-1,2-diamine

PC5195-1G PC5195-5G PC5195-25G
APOSPC5195-1GEA 26.1 EUR
APOSPC5195-1G APOSPC5195-5G APOSPC5195-25G
4-(Trifluoromethoxy)-1,2-phenylenediamine 97%
4-(Trifluoromethoxy)-1,2-phenylenediamine
Formel: C₇H₇F₃N₂O
Siedepunkt: 106…108 °C/5mmHg
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD03094278
CAS-Nummer: 658-89-9

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR