Ethyl 5-amino-4-chloro-1-(2,2,2-trifluoroethyl)pyrazole-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
PC520001-1G
APOSPC520001-1GEA
912
EUR
APOSPC520001-1G
Ethyl 5-amino-4-chloro-1-(2,2,2-trifluoroethyl)pyrazole-3-carboxylate
Ethyl 5-amino-4-chloro-1-(2,2,2-trifluoroethyl)pyrazole-3-carboxylate
Formel:
C₈H₉ClF₃N₃O₂ Molecular Weight: 271,624 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD23135206 CAS-Nummer: 1427011-57-1 |