Ethyl 5-amino-4-iodo-1-(2,2,2-trifluoroethyl)pyrazole-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
PC520003-1G
APOSPC520003-1GEA
1140
EUR
APOSPC520003-1G
Ethyl 5-amino-4-iodo-1-(2,2,2-trifluoroethyl)pyrazole-3-carboxylate
Ethyl 5-amino-4-iodo-1-(2,2,2-trifluoroethyl)pyrazole-3-carboxylate
Formel:
C₈H₉F₃IN₃O₂ Molecular Weight: 363,076 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD23135208 CAS-Nummer: 1427013-98-6 |