Ethyl 5-amino-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]pyrazole-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
PC520007-1G
APOSPC520007-1GEA
797
EUR
APOSPC520007-1G
Ethyl 5-amino-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]pyrazole-3-carboxylate
Ethyl 5-amino-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]pyrazole-3-carboxylate
Formel:
C₁₃H₁₂F₃N₃O₂ Molecular Weight: 299,248 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07388458 CAS-Nummer: 866838-04-2 |