Ethyl 5-amino-4-chloro-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]pyrazole-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
PC520008-1G
APOSPC520008-1GEA 912 EUR
APOSPC520008-1G
Ethyl 5-amino-4-chloro-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]pyrazole-3-carboxylate
Ethyl 5-amino-4-chloro-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]pyrazole-3-carboxylate
Formel: C₁₃H₁₁ClF₃N₃O₂
Molecular Weight: 333,694 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD23135139
CAS-Nummer: 1427023-72-0