Ethyl 5-amino-4-bromo-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]pyrazole-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
PC520009-1G
APOSPC520009-1GEA 912 EUR
APOSPC520009-1G
Ethyl 5-amino-4-bromo-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]pyrazole-3-carboxylate
Ethyl 5-amino-4-bromo-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]pyrazole-3-carboxylate
Formel: C₁₃H₁₁BrF₃N₃O₂
Molecular Weight: 378.145 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD23135140
CAS-Nummer: 1427022-87-4