Ethyl 5-amino-1-[2-(trifluoromethyl)phenyl]pyrazole-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
PC520011-1G
APOSPC520011-1GEA 956 EUR
APOSPC520011-1G
Ethyl 5-amino-1-[2-(trifluoromethyl)phenyl]pyrazole-3-carboxylate
Ethyl 5-amino-1-[2-(trifluoromethyl)phenyl]pyrazole-3-carboxylate
Formel: C₁₃H₁₂F₃N₃O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07388456
CAS-Nummer: 866838-05-3