Ethyl 5-amino-4-bromo-1-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]pyrazole-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
PC520016-1G
APOSPC520016-1GEA
1030
EUR
APOSPC520016-1G
Ethyl 5-amino-4-bromo-1-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]pyrazole-3-carboxylate
Ethyl 5-amino-4-bromo-1-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]pyrazole-3-carboxylate
Formel:
C₁₃H₁₁BrF₃N₃O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD23135145 CAS-Nummer: 1427021-51-9 |