4-[6-(Difluoromethyl)-2-pyridyl]aniline
Lieferant: Apollo Scientific
PC520020-1G
APOSPC520020-1GEA
2740
EUR
APOSPC520020-1G
4-[6-(Difluoromethyl)-2-pyridyl]aniline
4-[6-(Difluoromethyl)-2-pyridyl]aniline
Formel:
C₁₂H₁₀F₂N₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD29767505 CAS-Nummer: 2092578-02-2 |