tert-Butyl 2-[6-chloro-2-(difluoromethyl)-3-pyridyl]acetate
Lieferant: Apollo Scientific
PC520024-1G
APOSPC520024-1GEA
3190
EUR
APOSPC520024-1G
tert-Butyl 2-[6-chloro-2-(difluoromethyl)-3-pyridyl]acetate
tert-Butyl 2-[6-chloro-2-(difluoromethyl)-3-pyridyl]acetate
Formel:
C₁₂H₁₄ClF₂NO₂ Molecular Weight: 277,695 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD29767508 CAS-Nummer: 2149590-04-3 |