3-Bromo-6-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
PC520027-1G
APOSPC520027-1GEA
3190
EUR
APOSPC520027-1G
3-Bromo-6-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
3-Bromo-6-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Formel:
C₈H₅BrF₂N₂ Molecular Weight: 247,04 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD29767511 CAS-Nummer: 2090187-13-4 |