tert-Butyl N-[3-(difluoromethyl)-4-pyridyl]carbamate
Lieferant: Apollo Scientific
PC520029-1G
APOSPC520029-1GEA
3190
EUR
APOSPC520029-1G
tert-Butyl N-[3-(difluoromethyl)-4-pyridyl]carbamate
tert-Butyl N-[3-(difluoromethyl)-4-pyridyl]carbamate
Formel:
C₁₁H₁₄F₂N₂O₂ Molecular Weight: 244,238 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD29767513 CAS-Nummer: 1816284-93-1 |