tert-Butyl N-[3-(difluoromethyl)-2-pyridyl]carbamate
Lieferant: Apollo Scientific
PC520039-1G
APOSPC520039-1GEA
3190
EUR
APOSPC520039-1G
tert-Butyl N-[3-(difluoromethyl)-2-pyridyl]carbamate
tert-Butyl N-[3-(difluoromethyl)-2-pyridyl]carbamate
Formel:
C₁₁H₁₄F₂N₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD29767523 CAS-Nummer: 1816284-42-0 |