2-Chloro-3-(difluoromethyl)-6-methylquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
PC520040-1G
APOSPC520040-1GEA
2270
EUR
APOSPC520040-1G
2-Chloro-3-(difluoromethyl)-6-methylquinoline
2-Chloro-3-(difluoromethyl)-6-methylquinoline
Formel:
C₁₁H₈ClF₂N Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD29767524 CAS-Nummer: 2091775-84-5 |