tert-Butyl N-[6-chloro-4-(difluoromethyl)-3-pyridyl]carbamate
Lieferant: Apollo Scientific
PC520042-1G
APOSPC520042-1GEA
3420
EUR
APOSPC520042-1G
tert-Butyl N-[6-chloro-4-(difluoromethyl)-3-pyridyl]carbamate
tert-Butyl N-[6-chloro-4-(difluoromethyl)-3-pyridyl]carbamate
Formel:
C₁₁H₁₃ClF₂N₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD29767525 CAS-Nummer: 2149597-34-0 |