2,4,6-Trichloro-5-(difluoromethyl)pyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
PC520044-1G
APOSPC520044-1GEA
1490
EUR
APOSPC520044-1G
2,4,6-Trichloro-5-(difluoromethyl)pyrimidine
2,4,6-Trichloro-5-(difluoromethyl)pyrimidine
Formel:
C₅HCl₃F₂N₂ Molecular Weight: 233,431 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD29767527 CAS-Nummer: 1807617-93-1 |