4-Chloro-5-(difluoromethyl)-6-(1-piperidyl)pyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
PC520052-1G
APOSPC520052-1GEA
2740
EUR
APOSPC520052-1G
4-Chloro-5-(difluoromethyl)-6-(1-piperidyl)pyrimidine
4-Chloro-5-(difluoromethyl)-6-(1-piperidyl)pyrimidine
Formel:
C₁₀H₁₂ClF₂N₃ Molecular Weight: 247,672 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD29767535 CAS-Nummer: 2092708-80-8 |