5-(Difluoromethyl)-2-methyl-pyrimidin-4-amine
Lieferant: Apollo Scientific
PC520056-1G
APOSPC520056-1GEA 3190 EUR
APOSPC520056-1G
5-(Difluoromethyl)-2-methyl-pyrimidin-4-amine
5-(Difluoromethyl)-2-methyl-pyrimidin-4-amine
Formel: C₆H₇F₂N₃
Molecular Weight: 159,137 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD29767539
CAS-Nummer: 1785079-57-3