5-(Difluoromethyl)-2-methoxy-pyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
PC520058-1G
APOSPC520058-1GEA 1490 EUR
APOSPC520058-1G
5-(Difluoromethyl)-2-methoxy-pyrimidine
5-(Difluoromethyl)-2-methoxy-pyrimidine
Formel: C₆H₆F₂N₂O
Molecular Weight: 160,121 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD29767541
CAS-Nummer: 2128733-64-0