5-(Difluoromethyl)-2-methoxy-pyrimidin-4-amine
Lieferant: Apollo Scientific
PC520060-1G
APOSPC520060-1GEA 3420 EUR
APOSPC520060-1G
5-(Difluoromethyl)-2-methoxy-pyrimidin-4-amine
5-(Difluoromethyl)-2-methoxy-pyrimidin-4-amine
Formel: C₆H₇F₂N₃O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD29767543
CAS-Nummer: 2092285-15-7