5-(Difluoromethyl)-2,4-dimethoxy-pyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
PC520063-1G
APOSPC520063-1GEA
1550
EUR
APOSPC520063-1G
5-(Difluoromethyl)-2,4-dimethoxy-pyrimidine
5-(Difluoromethyl)-2,4-dimethoxy-pyrimidine
Formel:
C₇H₈F₂N₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD29767546 CAS-Nummer: 2128733-78-6 |