6-Chloro-5-(difluoromethyl)pyrimidin-4-amine
Lieferant: Apollo Scientific
PC520067-1G
APOSPC520067-1GEA
2280
EUR
APOSPC520067-1G
6-Chloro-5-(difluoromethyl)pyrimidin-4-amine
6-Chloro-5-(difluoromethyl)pyrimidin-4-amine
Formel:
C₅H₄ClF₂N₃ Molecular Weight: 179,555 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD29767551 CAS-Nummer: 2092036-62-7 |