3-(Difluoromethyl)-5-methyl-1H-indole-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC520075-1G
APOSPC520075-1GEA 2740 EUR
APOSPC520075-1G
3-(Difluoromethyl)-5-methyl-1H-indole-2-carboxylic acid
3-(Difluoromethyl)-5-methyl-1H-indole-2-carboxylic acid
Formel: C₁₁H₉F₂NO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD29767559
CAS-Nummer: 2092578-19-1