3-(Difluoromethyl)-1H-indole-5-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
PC520076-1G
APOSPC520076-1GEA
1550
EUR
APOSPC520076-1G
3-(Difluoromethyl)-1H-indole-5-carbonitrile
3-(Difluoromethyl)-1H-indole-5-carbonitrile
Formel:
C₁₀H₆F₂N₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD29767560 CAS-Nummer: 2114943-90-5 |