7-benzyloxy-3-(difluoromethyl)-1H-indole
Lieferant: Apollo Scientific
PC520080-1G
APOSPC520080-1GEA
1490
EUR
APOSPC520080-1G
7-benzyloxy-3-(difluoromethyl)-1H-indole
7-benzyloxy-3-(difluoromethyl)-1H-indole
Formel:
C₁₆H₁₃F₂NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD29767564 CAS-Nummer: 2149590-56-5 |