2-Bromo-3-(difluoromethyl)-1H-indole
Lieferant: Apollo Scientific
PC520087-1G
APOSPC520087-1GEA
2280
EUR
APOSPC520087-1G
2-Bromo-3-(difluoromethyl)-1H-indole
2-Bromo-3-(difluoromethyl)-1H-indole
Formel:
C₉H₆BrF₂N Molecular Weight: 246.051 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD29767571 CAS-Nummer: 2092048-04-7 |