5-Bromo-3-(difluoromethyl)-1H-indol-4-ol
Lieferant: Apollo Scientific
PC520094-1G
APOSPC520094-1GEA
4530
EUR
APOSPC520094-1G
5-Bromo-3-(difluoromethyl)-1H-indol-4-ol
5-Bromo-3-(difluoromethyl)-1H-indol-4-ol
Formel:
C₉H₆BrF₂NO Molecular Weight: 262,051 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD29767578 CAS-Nummer: 2091581-91-6 |