[3-(Difluoromethyl)-5-methoxy-1H-indol-4-yl]azinate
Lieferant: Apollo Scientific
PC520096-1G
APOSPC520096-1GEA
3650
EUR
APOSPC520096-1G
[3-(Difluoromethyl)-5-methoxy-1H-indol-4-yl]azinate
[3-(Difluoromethyl)-5-methoxy-1H-indol-4-yl]azinate
Formel:
C₁₀H₈F₂N₂O₃ Molecular Weight: 242,179 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD30496607 CAS-Nummer: 2149600-98-4 |