3-(Difluoromethyl)-2-(2,3,4-trimethoxyphenyl)-1H-indole
Lieferant: Apollo Scientific
PC520098-1G
APOSPC520098-1GEA 2740 EUR
APOSPC520098-1G
3-(Difluoromethyl)-2-(2,3,4-trimethoxyphenyl)-1H-indole
3-(Difluoromethyl)-2-(2,3,4-trimethoxyphenyl)-1H-indole
Formel: C₁₈H₁₇F₂NO₃
Molecular Weight: 333,329 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD29767581
CAS-Nummer: 2149597-56-6