Methyl 3-(difluoromethyl)-1H-indole-5-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
PC520104-1G
APOSPC520104-1GEA
2280
EUR
APOSPC520104-1G
Methyl 3-(difluoromethyl)-1H-indole-5-carboxylate
Methyl 3-(difluoromethyl)-1H-indole-5-carboxylate
Formel:
C₁₁H₉F₂NO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD29767587 CAS-Nummer: 2112530-38-6 |