4-Bromo-3-(difluoromethyl)-1H-indole
Lieferant: Apollo Scientific
PC520107-1G
APOSPC520107-1GEA
1550
EUR
APOSPC520107-1G
4-Bromo-3-(difluoromethyl)-1H-indole
4-Bromo-3-(difluoromethyl)-1H-indole
Formel:
C₉H₆BrF₂N Molecular Weight: 246,051 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD29767590 CAS-Nummer: 1780756-02-6 |