4-Chloro-2-(difluoromethyl)-5-fluoro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
PC520123-1G
APOSPC520123-1GEA
3650
EUR
APOSPC520123-1G
4-Chloro-2-(difluoromethyl)-5-fluoro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
4-Chloro-2-(difluoromethyl)-5-fluoro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formel:
C₈H₄ClF₃N₂ Molecular Weight: 220,579 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD29767606 CAS-Nummer: 2092048-48-9 |