6-Bromo-3-(difluoromethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
PC520125-1G
APOSPC520125-1GEA
2280
EUR
APOSPC520125-1G
6-Bromo-3-(difluoromethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
6-Bromo-3-(difluoromethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formel:
C₈H₅BrF₂N₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD29767608 CAS-Nummer: 2090237-47-9 |